Imprimer
Chlorure de 4-bromo-2-fluorobenzènesulfonyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
B24352.06 B24352.14
B24352.06EA 66 EUR
B24352.06 B24352.14
Chlorure de 4-bromo-2-fluorobenzènesulfonyle ≥98%
Chlorure de 4-bromo-2-fluorobenzènesulfonyle
Purity: 98% CAS No.: 216159-03-4 Molecular Formula: C6H3BrClFO2S Formula Weight: 273.51 Melting Point: 63-66° Boiling Point: 84°/0.5mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD01090993
Formule: C₆H₃BrClFO₂S
Point d'ébullition: 84 °C (0,5 mmHg)
Point de fusion: 63…66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01090993
Numéro CAS: 216159-03-4
UN: 3261
ADR: 8,II