Imprimer
Oxyde de 2-chloroéthyl et d'éthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Ethoxyethyl chloride, 2-Chlorodiethyl ether, 2-Chloroethylethylether
B24308.14 B24308.22
B24308.14EA 81.3 EUR
B24308.14 B24308.22
Oxyde de 2-chloroéthyl et d'éthyle ≥98%
Oxyde de 2-chloroéthyl et d'éthyle
Purity: 98+% CAS No.: 628-34-2 Molecular Formula: CH3CH2OCH2CH2Cl Formula Weight: 108.57 Flash Point: 6°(43°F) Refractive Index: 1.4120 Melting Point: -60° Boiling Point: 107-108° UN No.: 3271 MDL No.: MFCD00000974
Formule: C₄H₉ClO
Point d'ébullition: 107…108 °C
Point de fusion: –60 °C
Densité: 0,99
Point éclair: 6 °C (43 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000974
Numéro CAS: 628-34-2
EINECS: 211-037-9
UN: 3271
ADR: 3,II