α-Bromo-o-toluonitrile ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-(Bromométhyl)benzonitrile, o-(Bromométhyl)benzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 22115-41-9
Molecular Formula: C8H6BrN
Formula Weight: 196.05
Melting Point: 70-74°
Beilstein Reference: 742605
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00001794
Formule:
C₈H₆BrN Poids moléculaire: 196.05 g/mol Point d'ébullition: 152…155 °C (15 mmHg) Point de fusion: 70…74 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001794 Numéro CAS: 22115-41-9 UN: 2923 ADR: 8 II |