Imprimer
4'-Bromo-4-chlorobutyrophénone ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Bromo-γ-chlorobutyrophénone, 4-Bromo-ω-chlorobutyrophénone, (Bromophényl-4)-1-chloro-4-butanone-1
B24146.14 B24146.22
B24146.14EA 69.2 EUR
B24146.14 B24146.22
4'-Bromo-4-chlorobutyrophénone ≥98%
4'-Bromo-4-chlorobutyrophénone
Purity: 98% CAS No.: 4559-96-0 Molecular Formula: C10H10BrClO Formula Weight: 261.55 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 35-38° MDL No.: MFCD00001006
Formule: C₁₀H₁₀BrClO
Poids moléculaire: 261.55 g/mol
Point d'ébullition: 135…139 °C (0.3 mmHg)
Point de fusion: 35…38 °C
Densité: 1.4808 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001006
Numéro CAS: 4559-96-0
EINECS: 224-930-3