Imprimer
Hydrogénoadipate d'éthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Adipate de monoéthyle, Monoéthyle adipate, Ethyle adipate
B24006.06 B24006.14
B24006.06EA 35.5 EUR
B24006.06 B24006.14
Hydrogénoadipate d'éthyle ≥98%
Hydrogénoadipate d'éthyle
Purity: 98% CAS No.: 626-86-8 Molecular Formula: HO2C(CH2)4CO2CH2CH3 Formula Weight: 174.20 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4390 Melting Point: 28-29° Boiling Point: 179-181° dec. MDL No.: MFCD00004419
Formule: C₈H₁₄O₄
Point d'ébullition: 179…181 °C (déc.)
Point de fusion: 28…29 °C
Densité: 0,980
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004419
Numéro CAS: 626-86-8
EINECS: 210-966-7