Bromure de benzyltributylammonium ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99%
CAS No.: 25316-59-0
Molecular Formula: [CH3(CH2)3]3N(CH2C6H5)Br
Formula Weight: 356.40
Melting Point: ca 175° dec.
Beilstein Reference: 3776294
Formule:
C₁₉H₃₄BrN Point de fusion: ∼ 175 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011848 Numéro CAS: 25316-59-0 EINECS: 246-819-9 |