Imprimer
N-Phényl-p-phénylènediamine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Aminodiphénylamine, N-(4-Aminophényl)aniline
B23867.22 B23867.0B B23867.30
B23867.22EA 59.1 EUR
B23867.22 B23867.0B B23867.30
N-Phényl-p-phénylènediamine 98%
N-Phényl-p-phénylènediamine
Purity: 98% CAS No.: 101-54-2 Molecular Formula: C12H12N2 Formula Weight: 184.24 Flash Point: 193°(379°F) Melting Point: 72-76° Boiling Point: 354° Beilstein Reference: 908935 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00007850
Formule: C₁₂H₁₂N₂
Point d'ébullition: 354 °C
Point de fusion: 72…76 °C
Densité: 1,09
Point éclair: 193 °C (379 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007850
Numéro CAS: 101-54-2
EINECS: 202-951-9
ADR: 9,III