Imprimer
N,N'-Diphényl-p-phénylènediamine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): DPPD, N,N′-Diphenyl-1,4-phenylenediamine, N,N'-Diphenyl-1,4-phenylenediamine
B23713.06 B23713.14 B23713.22
B23713.06EA 40.7 EUR
B23713.06 B23713.14 B23713.22
N,N'-Diphényl-p-phénylènediamine 97%
N,N'-Diphényl-p-phénylènediamine
Purity: 97% CAS No.: 74-31-7 Molecular Formula: C18H16N2 Formula Weight: 260.34 Melting Point: 146-153° Boiling Point: 220-225°/1mm Merck Reference: 14,3329 MDL No.: MFCD00003015
Formule: C₁₈H₁₆N₂
Poids moléculaire: 260.34 g/mol
Point d'ébullition: 220…225 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 146…153 °C
Densité: 1.28
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003015
Numéro CAS: 74-31-7
EINECS: 200-806-4
Indice Merck: 12,03388