4-(Trifluorométhoxy)-o-toluidine ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Méthyl-4-(trifluorométhoxy)aniline, 4-(Trifluorométhoxy)-2-toluidine
Purity: 97+%
CAS No.: 86256-59-9
Molecular Formula: C8H8F3NO
Formula Weight: 191.15
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD01631541
Formule:
C₈H₈F₃NO Poids moléculaire: 191.15 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01631541 Numéro CAS: 86256-59-9 UN: 2810 ADR: 6.1 III |