Oxyde de butyle et de vinyle ≥98% stabilisé
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
n-Butyl vinyl ether
Stabilisation:
stabilisé avec hydroxyde de potassium 100 ppm
Stabilized with 0.01% KOH
Purity: 98%
CAS No.: 111-34-2
Molecular Formula: C6H12O
Formula Weight: 100.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -12°(10°F)
Refractive Index: 1.4010
Melting Point: -113°
Boiling Point: 92-94°
Beilstein Reference: 1560217
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00009454
Formule:
C₆H₁₂O Point d'ébullition: 92…94 °C Point de fusion: –113 °C Densité: 0,778 Point éclair: –12 °C (10 °F) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00009454 Numéro CAS: 111-34-2 EINECS: 203-860-7 UN: 3271 ADR: 3,II |