Imprimer
α,α,α-Trifluoro-o-xylène ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B23453.03 B23453.06
B23453.03EA 50.9 EUR
B23453.03 B23453.06
α,α,α-Trifluoro-o-xylène ≥97%
α,α,α-Trifluoro-o-xylène
Purity: 97% CAS No.: 13630-19-8 Molecular Formula: C8H7F3 Formula Weight: 160.14 Refractive Index: 1.4350 Boiling Point: 125-126° UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00153204
Formule: C₈H₇F₃
Point d'ébullition: 125…126 °C
Densité: 1,174
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153204
Numéro CAS: 13630-19-8
ADR: 3,III