Bromure de 3-bromopropylammonium 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-Bromopropylamine, bromhydrate
Purity: 98%
CAS No.: 5003-71-4
Molecular Formula: Br(CH2)3NH2.HBr
Formula Weight: 218.93
Melting Point: 172-174°
Beilstein Reference: 3906418
Formule:
BrH₂CCH₂CH₂NH₃Br Point de fusion: 172…174 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012912 Numéro CAS: 5003-71-4 EINECS: 225-675-0 |