Imprimer
4-(Trifluorométhyl)pyridine ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
B22951.03 B22951.06
B22951.03EA 77.7 EUR
B22951.03 B22951.06
4-(Trifluorométhyl)pyridine ≥97%
4-(Trifluorométhyl)pyridine
Purity: 97% CAS No.: 3796-24-5 Molecular Formula: C6H4F3N Formula Weight: 147.10 Flash Point: 20°(68°F) Refractive Index: 1.4147 Boiling Point: 107-110° Beilstein Reference: 1364589 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00153289
Formule: C₆H₄F₃N
Poids moléculaire: 147.1 g/mol
Point d'ébullition: 107…110 °C
Densité: 1.270
Point éclair: 20 °C (68 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153289
Numéro CAS: 3796-24-5
ADR: 3 II