tert-Butyle éthyle oxyde ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99%
CAS No.: 637-92-3
Molecular Formula: (CH3)3COCH2CH3
Formula Weight: 102.18
Flash Point: -19°(-2°F)
Refractive Index: 1.3750
Melting Point: -94°
Boiling Point: 72-73°
Beilstein Reference: 1731469
Merck Reference: 14,3774
UN No.: 1179
MDL No.: MFCD00009225
Formule:
C₆H₁₄O Point d'ébullition: 72…73 °C Point de fusion: –94 °C Densité: 0,750 Point éclair: –19 °C (–2 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009225 Numéro CAS: 637-92-3 EINECS: 211-309-7 UN: 1179 ADR: 3,II Indice Merck: 14,3774 |