Imprimer
Acide trans-cyclohexane-1,2-dinitrilotétraacetique monohydraté 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide trans-diamino-1,2-cyclohexane-N,N,N',N'-tétraacétique monohydraté, CDTA monohydraté, Titriplex® IV, CyDTA monohydraté
B22928.14 B22928.22
B22928.14EA 72.5 EUR
B22928.14 B22928.22
Acide trans-cyclohexane-1,2-dinitrilotétraacetique monohydraté 98%
Acide trans-cyclohexane-1,2-dinitrilotétraacetique monohydraté
Purity: 98% CAS No.: 125572-95-4 Molecular Formula: C14H22N2O8.H2O Formula Weight: 364.35 (346.34anhy) Melting Point: ca 220° dec. Beilstein Reference: 2226756
Formule: C₁₄H₂₂N₂O₈·1H₂O
Poids moléculaire: 364.35 g/mol
Point de fusion: ∼ 220 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066429
Numéro CAS: 125572-95-4
EINECS: 236-308-9