Imprimer
ω-Chloro-2,4-difluoroacétophénone ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Chloro-2',4'-difluoroacétophénone, α-Chloro-2,4-difluoroacétophénone
B22487.06 B22487.14
B22487.06EA 70.2 EUR
B22487.06 B22487.14
ω-Chloro-2,4-difluoroacétophénone ≥98%
ω-Chloro-2,4-difluoroacétophénone
Purity: 98% CAS No.: 51336-94-8 Molecular Formula: C8H5ClF2O Formula Weight: 190.58 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 44-48° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00013252
Formule: C₈H₅ClF₂O
Point d'ébullition: 233 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 44…48 °C
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013252
Numéro CAS: 51336-94-8
UN: 3261
ADR: 8,II