2-Furylmethanethiol ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98+%
CAS No.: 98-02-2
Molecular Formula: C5H6OS
Formula Weight: 114.17
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.5315
Odour: Strong
Boiling Point: 155°
Beilstein Reference: 383594
UN No.: 1228
MDL No.: MFCD00003254
Formule:
C₅H₆OS Point d'ébullition: 155 °C Densité: 1,132 Point éclair: 45 °C (113 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003254 Numéro CAS: 98-02-2 EINECS: 202-628-2 ADR: 3,III |