1-Bromo-3-chloro-4-iodobenzène ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-Bromo-3-chloro-1-iodobenzène
Purity: 97%
CAS No.: 31928-47-9
Molecular Formula: C6H3BrClI
Formula Weight: 317.36
Refractive Index: 1.6722
Melting Point: 33-35°
Boiling Point: 103-105°/1mm
Beilstein Reference: 2435075
MDL No.: MFCD00079709
Formule:
C₆H₃BrClI Point d'ébullition: 103…105 °C (1 mmHg) Point de fusion: 33…35 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00079709 Numéro CAS: 31928-47-9 |