3-Fluoropyrocatéchol ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
3-Fluorocatechol, 3-Fluorobenzene-1,2-diol, 3-Fluoro-1,2-dihydroxybenzene
Purity: 99%
CAS No.: 363-52-0
Molecular Formula: C6H5FO2
Formula Weight: 128.10
Melting Point: 71-73°
Beilstein Reference: 2436074
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00042582
Formule:
C₆H₅FO₂ Point d'ébullition: 218 °C (1013 hPa) Point de fusion: 71…73 °C Densité: 1,514 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00042582 Numéro CAS: 363-52-0 ADR: 8,III |