Imprimer
Acide propane-1,2,3-tricarboxylique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,2,3-Propantricarboxylic acid, Propane-1,2,3-tricarboxylic acid
B22103.06 B22103.14
B22103.06EA 49.9 EUR
B22103.06 B22103.14
Acide propane-1,2,3-tricarboxylique ≥98%
Acide propane-1,2,3-tricarboxylique
Purity: 98% CAS No.: 99-14-9 Molecular Formula: C6H8O6 Formula Weight: 176.12 Melting Point: 157-162° Beilstein Reference: 1783567 Merck Reference: 14,9622 MDL No.: MFCD00002723
Formule: C₆H₈O₆
Poids moléculaire: 176.13 g/mol
Point d'ébullition: 266
Point de fusion: 157…162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002723
Numéro CAS: 99-14-9
EINECS: 202-733-3
Indice Merck: 12,09752