Safranine O
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
CAS No.: 477-73-6
Molecular Formula: C20H19ClN4
Formula Weight: 350.85
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 3924099
MDL No.: MFCD00011759
Formule:
C₂₀H₁₉ClN₄ Densité: 1,447 g/cm³ (22 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011759 Numéro CAS: 477-73-6 EINECS: 207-518-8 |