2,5-Dichloro-p-phénylènediamine 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2,5-Dichloro-1,4-phénylènediamine, 2,5-Dichlorobenzène-1,4-diamine
Purity: 99%
CAS No.: 20103-09-7
Molecular Formula: C6H6Cl2N2
Formula Weight: 177.03
Melting Point: 164-168°
MDL No.: MFCD00007902
Formule:
C₆H₆Cl₂N₂ Point de fusion: 164…168 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007902 Numéro CAS: 20103-09-7 EINECS: 243-512-1 |