Anhydride 4-fluorophtalique ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
5-Fluoroisobenzofuran-1,3-dione
Purity: 98%
CAS No.: 319-03-9
Molecular Formula: C8H3FO3
Formula Weight: 166.11
Melting Point: 74-79°
Boiling Point: 147-149°/20mm
MDL No.: MFCD00191363
Formule:
C₈H₃FO₃ Poids moléculaire: 166.11 g/mol Point d'ébullition: 147…149 °C (20 mmHg) Point de fusion: 74…79 °C Densité: 1.500 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00191363 Numéro CAS: 319-03-9 |