Imprimer
2-(Triméthylsilyl)éthanol ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B20970.14 B20970.22
B20970.14EA 326 EUR
B20970.14 B20970.22
2-(Triméthylsilyl)éthanol ≥98%
2-(Triméthylsilyl)éthanol
Purity: 98+% CAS No.: 2916-68-9 Molecular Formula: (CH3)3SiCH2CH2OH Formula Weight: 118.25 Flash Point: 50°(122°F) Refractive Index: 1.4250 Boiling Point: 71-72°/10mm Beilstein Reference: 1732034 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00002825
Formule: HOH₂CCH₂Si(CH₃)₃
Point d'ébullition: 71…72 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 0 °C
Densité: 0,825
Point éclair: 50 °C (122 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002825
Numéro CAS: 2916-68-9
EINECS: 220-844-5
UN: 1987
ADR: 3,III