Imprimer
2,5-Dimethylhexyne-2,5-diol (±) + méso ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,5-Dimethylhex-3-yne-2,5-diol
B20889.22 B20889.36
B20889.22EA 42 EUR
B20889.22 B20889.36
2,5-Dimethylhexyne-2,5-diol (±) + méso ≥98%
2,5-Dimethylhexyne-2,5-diol
Purity: 98% CAS No.: 142-30-3 Molecular Formula: C8H14O2 Formula Weight: 142.20 Flash Point: 102°(215°F) Melting Point: 90-94° Boiling Point: 205° Beilstein Reference: 969835 MDL No.: MFCD00004468
Formule: C₈H₁₄O₂
Point d'ébullition: 205 °C
Point de fusion: 90…94 °C
Densité: 0,949
Point éclair: 102 °C (215 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004468
Numéro CAS: 142-30-3
EINECS: 205-533-4