Imprimer
Sodium désoxycholate monohydraté ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B20759.14 B20759.22 B20759.36
B20759.14EA 74.9 EUR
B20759.14 B20759.22 B20759.36
Sodium désoxycholate monohydraté ≥98%
Sodium désoxycholate monohydraté
Purity: 98% CAS No.: 145224-92-6 Molecular Formula: C24H39NaO4.H2O Formula Weight: 432.58 (414.58anhy) Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3643164 Merck Reference: 14,2899 Optical Rotation: +44° (c=2 in water) MDL No.: MFCD00150750
Formule: C₂₄H₃₉NaO₄·1H₂O
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150750
Numéro CAS: 145224-92-6
EINECS: 206-132-7
Indice Merck: 14,2899