2-Fluoro-3-méthylbenzyle bromure ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1-(Bromomethyl)-2-fluoro-3-methylbenzene
Purity: 97%
CAS No.: 151412-12-3
Molecular Formula: C8H8BrF
Formula Weight: 203.06
Refractive Index: 1.5480
Boiling Point: 105-106°/10mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00042470
Formule:
C₈H₈BrF Point d'ébullition: 105…106 °C (10 mmHg) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00042470 Numéro CAS: 151412-12-3 UN: 3265 ADR: 8,II |