Acide 3α,12α-dihydroxy-5β-cholane-24-oïque ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99%
CAS No.: 83-44-3
Molecular Formula: C24H40O4
Formula Weight: 392.58
Melting Point: 172-176°
Beilstein Reference: 3219882
Merck Reference: 14,2899
Optical Rotation: +54° (c=2 in ethanol)
MDL No.: MFCD00003673
Formule:
C₂₄H₄₀O₄ Point d'ébullition: 504 °C (1013 hPa) Point de fusion: 172…176 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003673 Numéro CAS: 83-44-3 EINECS: 201-478-5 Indice Merck: 14,2899 |