2-Fluoro-p-anisaldéhyde ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Fluoro-4-méthoxybenzaldéhyde, 2-Fluoro-4-anisaldéhyde
Purity: 97%
CAS No.: 331-64-6
Molecular Formula: C8H7FO2
Formula Weight: 154.14
Melting Point: 42-47°
Beilstein Reference: 3237954
Formule:
C₈H₇FO₂ Point de fusion: 42…47 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00236679 Numéro CAS: 331-64-6 |