1,3-Diphényl-2-thiourée ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
N,N'-Diphénylthiourée
Purity: 98%
CAS No.: 102-08-9
Molecular Formula: C13H12N2S
Formula Weight: 228.32
Melting Point: 150-154°
Beilstein Reference: 644277
Merck Reference: 14,3333
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00004921
Formule:
C₁₃H₁₂N₂S Poids moléculaire: 228.32 g/mol Point d'ébullition: 365 Point de fusion: 150…154 °C Densité: 1.320 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004921 Numéro CAS: 102-08-9 EINECS: 203-004-2 UN: 2811 ADR: 6.1 II Indice Merck: 13,03366 |