Triméthylsilylcarbonitrile ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 7677-24-9
Molecular Formula: C4H9NSi
Formula Weight: 99.21
Flash Point: 1°(33°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.783
Refractive Index: 1.3910
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Almond-like
Melting Point: 11-12°
Boiling Point: 118-119°
Beilstein Reference: 1737612
UN No.: 3383
MDL No.: MFCD00001765
Formule:
C₄H₉NSi Point d'ébullition: 118…119 °C Point de fusion: 11…12 °C Densité: 0,783 Point éclair: 1 °C (33 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001765 Numéro CAS: 7677-24-9 EINECS: 231-657-3 UN: 3383 ADR: 6.1,I |