1,3-Bis(diméthylamino)propane ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
N,N,N',N'-Tétraméthyl-1,3-diaminopropane, N,N,N',N'-Tétraméthyltriméthylènediamine
Purity: 99%
CAS No.: 110-95-2
Molecular Formula: (CH3)2N(CH2)3N(CH3)2
Formula Weight: 130.24
Flash Point: 31°(87°F)
Refractive Index: 1.4234
Boiling Point: 145-146°
Beilstein Reference: 1734176
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00008337
Formule:
C₇H₁₈N₂ Point d'ébullition: 145…146 °C Densité: 0,820 Point éclair: 31 °C (87 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008337 Numéro CAS: 110-95-2 EINECS: 203-818-8 UN: 2734 ADR: 8,II |