Imprimer
1-Chloro-3-fluoro-4-iodobenzène ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Chloro-1-fluoro-2-iodobenzène
A19376.06 A19376.14
A19376.06EA 49.5 EUR
A19376.06 A19376.14
1-Chloro-3-fluoro-4-iodobenzène ≥98%
1-Chloro-3-fluoro-4-iodobenzène
Purity: 98% CAS No.: 6797-79-1 Molecular Formula: C6H3ClFI Formula Weight: 256.45 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6060 Boiling Point: 217° Beilstein Reference: 6288419 MDL No.: MFCD00079729
Formule: C₆H₃ClFI
Poids moléculaire: 256.45 g/mol
Point d'ébullition: 217 °C
Densité: 1.980
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079729
Numéro CAS: 6797-79-1