2,4,5-Triméthylthiazole ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 13623-11-5
Molecular Formula: C6H9NS
Formula Weight: 127.21
Flash Point: 64°(147°F)
Refractive Index: 1.5090
Boiling Point: 164-166°
Beilstein Reference: 107148
MDL No.: MFCD00005332
Formule:
C₆H₉NS Point d'ébullition: 164…166 °C Densité: 1,043 Point éclair: 64 °C (147 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005332 Numéro CAS: 13623-11-5 EINECS: 237-107-9 |