Imprimer
Formiate de calcium ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Calcium formiate
A18916.22 A18916.36
A18916.22EA 48 EUR
A18916.22 A18916.36
Formiate de calcium ≥98%
Formiate de calcium
Purity: 98% CAS No.: 544-17-2 Molecular Formula: Ca(O2CH)2 Formula Weight: 130.12 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00036108
Formule: C₂H₂CaO₄
Point de fusion: >300 °C
Densité: 2,02
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036108
Numéro CAS: 544-17-2
EINECS: 208-863-7
Indice Merck: 12,01711