6-Fluoro-m-anisaldéhyde ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
6-Fluoro-3-anisaldéhyde, 2-Fluoro-5-méthoxybenzaldéhyde
Purity: 97%
CAS No.: 105728-90-3
Molecular Formula: C8H7FO2
Formula Weight: 154.14
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5330
Boiling Point: 80°/0.9mm
Beilstein Reference: 4379088
MDL No.: MFCD00070795
Formule:
C₈H₇FO₂ Point d'ébullition: 80 °C (0,9 mmHg) Densité: 1,237 Point éclair: 107 °C (224 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00070795 Numéro CAS: 105728-90-3 |