(±)-γ-Valérolactone ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
|
Synonyme(s):
(±)-4-Hydroxypentanoic acid lactone, (±)-Pentan-4-olide, γ-Pentanolactone, 5-Methyldihydrofuran-2(3H)-one, gamma-Valerolactone
Purity: 98+%
CAS No.: 108-29-2
Molecular Formula: C5H8O2
Formula Weight: 100.12
Flash Point: 81°(178°F)
Refractive Index: 1.4330
Odour: Pleasant
Melting Point: -31°
Boiling Point: 207-208°
Beilstein Reference: 80420
MDL No.: MFCD00005400
Formule:
C₅H₈O₂ Point d'ébullition: 207…208 °C Point de fusion: –31 °C Densité: 1,052 Point éclair: 81 °C (178 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005400 Numéro CAS: 108-29-2 EINECS: 203-569-5 |