cis-2-Nonène-1-ol 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
(Z)-2-Nonen-1-ol
Purity: 95%
CAS No.: 41453-56-9
Molecular Formula: C9H18O
Formula Weight: 142.24
Flash Point: 101°(214°F)
Refractive Index: 1.4500
Boiling Point: 106°/20mm
MDL No.: MFCD00063210
Formule:
C₉H₁₈O Point d'ébullition: 106 °C (20 mmHg) Densité: 0,845 Point éclair: 101 °C (214 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00063210 Numéro CAS: 41453-56-9 EINECS: 255-376-0 |