2-Fluoro-4-(trifluorométhyl)benzaldéhyde ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 89763-93-9
Molecular Formula: C8H4F4O
Formula Weight: 192.11
Flash Point: 110° (230°F)
Refractive Index: 1.4500
Boiling Point: 118-119°
Beilstein Reference: 7703632
MDL No.: MFCD00061310
Formule:
C₈H₄F₄O Point d'ébullition: 118…119 °C Densité: 1,410 Point éclair: 110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00061310 Numéro CAS: 89763-93-9 UN: 1987 ADR: 3,III |