Imprimer
Iodure de (iodométhyl)triméthylammonium ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Iodomethylenetrimethylammonium iodide
A18424.06 A18424.14
A18424.06EA 43.5 EUR
A18424.06 A18424.14
Iodure de (iodométhyl)triméthylammonium ≥98%
Iodure de (iodométhyl)triméthylammonium
Purity: 98+% CAS No.: 39741-91-8 Molecular Formula: (CH3)3N(CH2I)I Formula Weight: 326.94 Melting Point: ca 190° dec. Beilstein Reference: 3912137
Formule: C₄H₁₁I₂N
Poids moléculaire: 326.95 g/mol
Point de fusion: ∼ 190 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00031647
Numéro CAS: 39741-91-8
EINECS: 254-611-4