Imprimer
2-Amino-6-fluorobenzothiazole 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Fluorobenzothiazole-2-ylamine
A18383.03 A18383.06 A18383.14
A18383.03EA 28 EUR
A18383.03 A18383.06 A18383.14
2-Amino-6-fluorobenzothiazole 99%
2-Amino-6-fluorobenzothiazole
Purity: 99% CAS No.: 348-40-3 Molecular Formula: C7H5FN2S Formula Weight: 168.19 Melting Point: 183-185° MDL No.: MFCD00013336
Formule: C₇H₅FN₂S
Poids moléculaire: 168.19 g/mol
Point d'ébullition: 304
Point de fusion: 183…185 °C
Densité: 1.59 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013336
Numéro CAS: 348-40-3