Imprimer
Hydrogénoarsénate de disodium heptahydraté ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Sodium hydrogen arsenate heptahydrate, Sodium arsenate dibasic heptahydrate, Arsenic Acid, Sodium Salt Heptahydrate. Sodium Salt
A18275.22 A18275.36
A18275.22EA 127 EUR
A18275.22 A18275.36
Hydrogénoarsénate de disodium heptahydraté ≥98%
Hydrogénoarsénate de disodium heptahydraté
Purity: 98% CAS No.: 10048-95-0 Molecular Formula: Na2HAsO4.7H2O Formula Weight: 312.01 (185.94anhy) Odour: Odourless Melting Point: 130° dec. UN No.: 1685 MDL No.: MFCD00149179
Formule: HAsNa₂O₄·7H₂O
Poids moléculaire: 312.01 g/mol
Point de fusion: 130 °C (déc.)
Densité: 1.88
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149179
Numéro CAS: 10048-95-0
EINECS: 231-902-4
UN: 1685
ADR: 6.1 II