cis-9-Octadecène-1-ol tech. 80-85%, grade Technique
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
cis-Octadec-9-ène-1-ol
Purity: 80-85%
CAS No.: 143-28-2
Molecular Formula: C18H36O
Formula Weight: 268.48
Flash Point: 180°(356°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.849
Refractive Index: 1.4600
Appearance: Colourless
Melting Point: ca 6°
Boiling Point: 206-207°/13mm
Beilstein Reference: 1723962
Merck Reference: 14,6831
MDL No.: MFCD00002993
Formule:
C₁₈H₃₆O Point d'ébullition: 206…207 °C (13 mmHg) Point de fusion: ∼ 6 °C Densité: 0,849 Point éclair: 180 °C (356 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002993 Numéro CAS: 143-28-2 EINECS: 205-597-3 Indice Merck: 14,6831 |