D(-)-Ribose ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 98%
CAS No.: 50-69-1
Molecular Formula: C5H10O5
Formula Weight: 150.13
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 82-86°
Beilstein Reference: 1723081
Merck Reference: 14,8204
Optical Rotation: -20° (c=10 in water, 28h)
MDL No.: MFCD00135453
Formule:
C₅H₁₀O₅ Point d'ébullition: 331 °C (1013 hPa) Point de fusion: 82…86 °C Densité: 0,8 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00135453 Numéro CAS: 50-69-1 EINECS: 200-059-4 Indice Merck: 14,8204 |