1,1,1-Trifluoroiodoéthane ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-Iodo-2,2,2-trifluoroethane, 2,2,2-Trifluoroethyliodide, 2-Iodo-1,1,1-trifluoroethane, 2,2,2-Trifluoroiodoethane, 1,1,1-Trifluoro-2-iodoethane
Purity: 99%
CAS No.: 353-83-3
Molecular Formula: CF3CH2I
Formula Weight: 209.94
Refractive Index: 1.4009
Boiling Point: 53-55°
MDL No.: MFCD00001082
Formule:
C₂H₂F₃I Point d'ébullition: 53…55 °C Densité: 2,142 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001082 Numéro CAS: 353-83-3 EINECS: 206-541-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |