Imprimer
Acide m-tolylacétique ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A17743.09 A17743.18 A17743.30
A17743.09EA 43.1 EUR
A17743.09 A17743.18 A17743.30
Acide m-tolylacétique ≥99%
Acide m-tolylacétique
Purity: 99% CAS No.: 621-36-3 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Melting Point: 62-66° Beilstein Reference: 2043549
Formule: (C₆H₄(CH₃))CH₂COOH
Point d'ébullition: 120…123 °C (26 mmHg)
Point de fusion: 62…66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004340
Numéro CAS: 621-36-3
EINECS: 210-683-9