Imprimer
4,5-Dichloro-o-phénylènediamine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A17738.06 A17738.14 A17738.22
A17738.06EA 93.8 EUR
A17738.06 A17738.14 A17738.22
4,5-Dichloro-o-phénylènediamine 98%
4,5-Dichloro-o-phénylènediamine
Purity: 98% CAS No.: 5348-42-5 Molecular Formula: C6H6Cl2N2 Formula Weight: 177.03 Melting Point: ca 162° dec. Beilstein Reference: 1072811 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007723
Formule: C₆H₆Cl₂N₂
Point d'ébullition: 305 °C (1013 hPa)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007723
Numéro CAS: 5348-42-5
EINECS: 226-305-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III