1,3-Bis(diéthylamino)propane 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
N,N,N',N'-Tétraéthyl-1,3-diaminopropane, N,N,N',N'-Tétraéthyltriméthylènediamine
Purity: 97%
CAS No.: 60558-96-5
Molecular Formula: (CH3CH2)2N(CH2)3N(CH2CH3)2
Formula Weight: 186.34
Flash Point: 76°(168°F)
Refractive Index: 1.4377
Boiling Point: 133°/80mm
Beilstein Reference: 1741257
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00009057
Formule:
C₁₁H₂₆N₂ Point d'ébullition: 133 °C (80 mmHg) Densité: 0,810 Point éclair: 76 °C (168 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009057 Numéro CAS: 60558-96-5 ADR: 8,III |