Imprimer
Bromure de 2-bromoéthylammonium ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromoéthylamine, bromhydrate
A17625.18 A17625.0B A17625.30
A17625.18EA 33.8 EUR
A17625.18 A17625.0B A17625.30
Bromure de 2-bromoéthylammonium ≥98%
Bromure de 2-bromoéthylammonium
Purity: 98+% CAS No.: 2576-47-8 Molecular Formula: BrCH2CH2NH2.HBr Formula Weight: 204.90 Melting Point: 172-176° Beilstein Reference: 3607605
Formule: BrCH₂CH₂NH₃Br
Poids moléculaire: 204.89 g/mol
Point de fusion: 172…176 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012886
Numéro CAS: 2576-47-8
EINECS: 219-924-2