Iodure de (éthyl)triphénylphosphonium ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Ethyltriphenylphosphonium iodide
Purity: 98+%
CAS No.: 4736-60-1
Molecular Formula: CH3CH2P(C6H5)3I
Formula Weight: 418.26
Melting Point: 164-169°
Beilstein Reference: 3659323
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00040352
Formule:
C₂₀H₂₀IP Poids moléculaire: 418.26 g/mol Point de fusion: 164…169 °C Densité: 1 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00040352 Numéro CAS: 4736-60-1 EINECS: 225-245-2 UN: 2811 ADR: 6.1 III |